Kluczowe dokumenty
I17907
4-Piperidinecarboxamide
97%
Synonim(y):
Hexahydroisonicotinamide, Isonipecotamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
Klucz InChI
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
Reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-β mediated nublear import
- Survival motor neuron (SMN) protein modulators
- Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
- Heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase
- Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
- Phosphodiesterase 5 inhibitors
Reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-β mediated nublear import
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?