Kluczowe dokumenty
HAM7634-01
Hamilton® TLC syringe
model, 75 RN, no needle, volume 5 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiały
Microliter syringe
Właściwości
autoclavable
model 75 RN, no needle
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
2000 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
0.343 mm × 6.60 mm
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Igły strzykawek do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) są pokryte powłoką PTFE od punktu 3/4". Powłoka ta zmniejsza napięcie powierzchniowe między igłą a cieczą, dzięki czemu idealnie nadaje się do powtarzalnego punktowego pobierania próbek. Strzykawka TLC jest dostępna jako igła cementowana (SNTLC) lub jako igła wymienna do zainstalowania w standardowej strzykawce z wyjmowaną igłą (RN). Aby znaleźć odpowiednią strzykawkę bez igły, wybierz strzykawki ogólne i filtruj według zakończenia i manometru. Wybierz opcje "RN" i "No Needle Included", aby zobaczyć wszystkie strzykawki, które mogą być wyposażone w igły TLC. Aby znaleźć odpowiednią igłę TLC, wybierz opcję TLC w sekcji "Igły" w głównym menu produktu.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)