Kluczowe dokumenty
HAM62576-01
Przełącznik nożny dla instrumentów 1363 7618
pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opakowanie
pack of 1 ea
dł. kabla
1800 mm
Opis ogólny
Przełącznik nożny został zaprojektowany do współpracy z urządzeniami Hamilton Microlab. Jest przeznaczony do zastosowań, w których ręce użytkownika muszą być wolne, na przykład podczas eksperymentu dozowania u zwierząt. Przełącznik nożny podłącza się do gniazda sondy i umieszcza na podłożu. Proste naciśnięcie przełącznika nożnego komunikuje się z pompą i przyspiesza zaprogramowaną metodę.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)