Key Documents
A15
93040110
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat brain
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 42
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Rat, BDIX, glioma
Opis linii komórkowej
A renamed subculture of the rat gliomal line 1A2(R) - 93040129. A15 is tumourigenic in BDIX rats.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:50 to 1:100 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 flask using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C. Cells can reach up to 4x1,000,000 cells per 25cm2 flask.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.