Kluczowe dokumenty
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiały
Gastight borosilicate glass syringe
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)