HAM201050
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1710, AccuDil (AD) end, volume 100 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Właściwości
autoclavable: no
model 1710, AccuDil (AD) end
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
1000 psig pressure
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
pojemność
100 μL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HAM201050-1EA | 4061833476475 |