Kluczowe dokumenty
H18402
Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
technical grade
Synonim(y):
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
mp
251 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O5S.K/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?