Merck
GF98270545
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
TB006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Tb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141614
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 982-705-45
rezystywność
116 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
gęstość
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Klucz InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)