GF98025891
Phosphor bronze
powder, Cu94%/Sn 6%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
Synonim(y):
CU056010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 980-258-91
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98025891-1EA | 4061821153494 |