Merck
GF96689750
Antimony
foil, thickness 0.007 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
Synonim(y):
SB000090
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 966-897-50
opór
41.7 μΩ-cm
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.007 mm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3