Merck
GF95830230
Niobium
foil, thickness 0.30 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
NB000365
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141730
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 958-302-30
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.30 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95830230-1EA4061821040404
GF95830230-2EA4061821040411
GF95830230-10EA4061821040398
GF95830230-5EA4061821040428