Kluczowe dokumenty
GF95051369
Chromium
foil, 25x25mm, thickness 2.0mm, hard, 99.7+%
Synonim(y):
CR000340
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.7%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 950-513-69
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95051369-1EA | 4061825406688 |
GF95051369-2EA | 4061829523466 |