GF94022647
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 8mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Synonim(y):
NI140225
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 940-226-47
rozmiar × grubość
8 mm × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)