Kluczowe dokumenty
GF92641114
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.5 mm, L 10 m, condition copolymer
Synonim(y):
PP301440
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 926-411-14
Długość
10 m
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)