GF90430859
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
FP301305
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 904-308-59
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90430859-20EA | 4061825019208 |
GF90430859-2EA | 4061825019215 |
GF90430859-10EA | 4061825019185 |
GF90430859-1EA | 4061825019192 |
GF90430859-5EA | 4061825019222 |