GF90338575
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 0.5 m, homopolymer
Synonim(y):
AC321030
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 903-385-75
Długość
0.5 m
grubość
0.031 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90338575-1EA | 4061825090689 |