Kluczowe dokumenty
GF88845856
Antimony
foil, thickness 0.04 mm, size 50 × 50 mm, purity 95+%
Synonim(y):
SB000180
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 888-458-56
opór
41.7 μΩ-cm
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.04 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88845856-3EA | 4061821079114 |
GF88845856-1EA | 4061821079091 |
GF88845856-2EA | 4061821079107 |