Merck
GF59820611
Antimony
lump, 4 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
SB006130
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.5%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 598-206-11
opór
41.7 μΩ-cm
masa
1000 g
maks. wielkość bryłki
4 mm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3