Kluczowe dokumenty
GF88245344
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 1 m
Synonim(y):
IN135130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 882-453-44
Długość
1 m
średnica
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)