Merck
GF88112459
Chromium
powder, 38 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.0+%
Synonim(y):
CR006021
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141709
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.0%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 881-124-59
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
38 (micron)
tw
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)