Key Documents
GF87355334
Manganese
foil, 50x50mm, thickness 2mm, hot-pressed, 99.95%
Synonim(y):
Manganese, MN000300
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 873-553-34
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
tw
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)