Merck
GF89631760
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, purity 98.7%, size 25 × 25 mm
Synonim(y):
MN000171
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141724
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98.7%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 896-317-60
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.016 mm
tw
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)