Kluczowe dokumenty
GF87090958
Boron nitride
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 870-909-58
Długość
100 mm
średnica
6.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)