Kluczowe dokumenty
GF86911072
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, Fe64%/Ni36%, thickness 25 mm, size 52 × 52 mm, temper annealed
Synonim(y):
FE023280
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 869-110-72
rozmiar
52 × 52 mm
grubość
25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)