Merck
GF86373760
Cobalt
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
Synonim(y):
CO007902
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 863-737-60
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
Długość
100 mm
średnica
2.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)