GF38495885
Manganese
rod, 50mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
Synonim(y):
Manganese, MN007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 384-958-85
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 4.0 mm
tw
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2