GF86268606
Stainless steel - AISI 316l
non-woven fabric, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 150 × 150 mm, thickness 0.060 mm
Synonim(y):
FF213720
About This Item
Polecane produkty
Formularz
fabric
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 862-686-06
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.060 mm
masa
50 g
per meter squared
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF86268606-1EA | 4061821141927 |
GF86268606-2EA | 4061821141934 |
GF86268606-5EA | 4061821141941 |