Kluczowe dokumenty
GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
Synonim(y):
FF213720
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
fabric
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-895-85
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.060 mm
masa
50 gper meter squared
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)