GF84174071
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonim(y):
PT025835
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Próba
99.999%
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 841-740-71
Długość
2 m
śr. przewodnika
0.05 mm
grubość izolacji
0.009 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF84174071-1EA | 4061825454733 |