GF83619063
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 10 m, temper hard
Synonim(y):
AB245125
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 836-190-63
Długość
10 m
średnica
0.08 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83619063-1EA | 4061821152299 |