Kluczowe dokumenty
GF83376704
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, clear amber
Synonim(y):
SU307950
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 833-767-04
Długość
1000 mm
Średnica
50 mm
kolor
clear amber
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)