Key Documents
GF82950622
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
20m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE025250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 829-506-22
dł. × śr.
20 m × 0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)