Kluczowe dokumenty
GF82789543
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Synonim(y):
ST311030
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 827-895-43
Długość
10 m
szerokość zwoju
300 mm
grubość
0.03 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)