GF82755557
Quartz - fused
tube, length 900 mm, outside diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
SI617490
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 827-555-57
Długość
900 mm
śr. zewn.
28 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82755557-1EA | 4061821161550 |