GF81901740
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonim(y):
CU020240
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 819-017-40
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81901740-10EA | 4061829927035 |
GF81901740-1EA | 4061825453354 |
GF81901740-20EA | 4061829977528 |
GF81901740-2EA | 4061829957728 |
GF81901740-5EA | 4061831008104 |