Merck
GF81529454
Gold
wire, 0.05 mm diameter, length 20 m, purity 99.99+%
Synonim(y):
AU005126
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 815-294-54
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Długość
20 m
średnica
0.05 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)