GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
Synonim(y):
AL606103
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 787-855-11
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF78785511-1EA | 4061821161055 |