Kluczowe dokumenty
GF76056565
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, black
Synonim(y):
ST323200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 760-565-65
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
2 mm
kolor
black
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)