Key Documents
GF75285737
Tinned copper
wire, length 500 m, 0.25 mm diameter, temper annealed
Synonim(y):
CU205140
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 752-857-37
Długość
500 m
średnica
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com