Kluczowe dokumenty
GF74742442
Tin/Zinc
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonim(y):
SA200360
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 747-424-42
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)