Wstecz
Tin/Zinc
Products
Producent
Postać fizyczna
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GF74742442
Tin/Zinc,
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Rozwiń
Wyświetl ceny
GF16994751
Tin/Zinc,
foil, Sn 75%/Zn 25%, thickness 0.6 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled