Kluczowe dokumenty
GF74340345
Silicon
powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 97.5%
Synonim(y):
SI006010
About This Item
Polecane produkty
Próba
97.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 743-403-45
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)