Kluczowe dokumenty
GF73794741
Gold
tube, 200mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
AU007200
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 737-947-41
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 mm × 1.8 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73794741-1EA | 4061825371603 |