GF73075675
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonim(y):
AL010225
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 730-756-75
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.015 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73075675-20EA | 4061821131188 |
GF73075675-10EA | 4061821131164 |
GF73075675-1EA | 4061821131171 |
GF73075675-2EA | 4061821131195 |
GF73075675-5EA | 4061821131201 |