Kluczowe dokumenty
GF71847951
Nickel/Iron
sheet, Ni52%/Fe48%, thickness 7.1 mm, size 108 × 108 mm
Synonim(y):
NI193100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 718-479-51
rozmiar
108 × 108 mm
grubość
7.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)