GF71687357
Rhodium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 124μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH004500
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 716-873-57
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
tw
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N