Kluczowe dokumenty
GF71489683
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.75 mm, L 2 m, colorless
Synonim(y):
ET311470
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 714-896-83
Długość
2 m
grubość
0.75 mm
kolor
colorless
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)