Kluczowe dokumenty
GF70782240
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonim(y):
FE248705
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
150 x 150 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 707-822-40
śr. × pojemność nominalna
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
rozmiar × otwór
300 mm × 300 mm × 0.37
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)