Kluczowe dokumenty
GF70438518
Silicon
rod, 40mm, diameter 20mm, single crystal, -100, 99.999%
Synonim(y):
Silicon, SI007930
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 704-385-18
dł. × śr.
40 mm × 20 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)