GF70381470
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Synonim(y):
EK306303
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 703-814-70
masa
50 g
nominalna wielkość granulek
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70381470-1EA | 4061825088709 |